Merck
BDPH9BCD8E8A
Bide Pharmatech
(2-(Isopropylthio)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Synonim(y):
(2-(isopropylthio)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H11O2N2S1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8E8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Physical Form
Powder or crystals
Inchi Code
1S/C7H11BN2O2S/c1-5(2)13-7-9-3-6(4-10-7)8(11)12/h3-5,11-12H,1-2H3
Inchi Key
MEFOGGSKEYACMW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)