Merck
BDPH9BCD8EA4
Bide Pharmatech
2-(5-Bromopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Synonim(y):
2-(5-bromo-2-pyridinyl)-2-methylpropanenitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8EA4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-9(2,6-11)8-4-3-7(10)5-12-8/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
LCFRTRIRICENNR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)