Merck
BDPH9BCD8EA5
Bide Pharmatech
1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid
Synonim(y):
2,2',2'',2'''-(cyclohexane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H22O8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.34
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8EA5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H22N2O8/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Inchi Key
FCKYPQBAHLOOJQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)