Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD8EA6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCD8EA6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2/c1-10-6(9)5-2-4(7)3-8-5/h2-3,8H,1H3
Inchi Key
ZXFCRVGOHJHZNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-red or pale-yellow or gray powder or crystals
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
