Merck
BDPH9BCD8EBA
Bide Pharmatech
4-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Synonim(y):
4-bromo-6-fluoroisoquinoline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H5N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8EBA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-5-12-4-6-1-2-7(11)3-8(6)9/h1-5H
Inchi Key
IXLPAFQCBBGXBG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)