Merck
BDPH9BCD8EC0
Bide Pharmatech
2-Benzyl-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Synonim(y):
2-benzyl-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.65
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8EC0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O/c11-7-10-13-12-9(14-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Inchi Key
DVUSDXWUQFEAQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)