Merck
BDPH9BCD8FC5
Bide Pharmatech
4-(4-(3-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)phenoxy)picolinamide
Synonim(y):
4-(4-(3-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)phenoxy)picolinamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H14O3N4Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.8
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8FC5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C20H14ClF3N4O3/c21-16-6-3-12(9-15(16)20(22,23)24)28-19(30)27-11-1-4-13(5-2-11)31-14-7-8-26-17(10-14)18(25)29/h1-10H,(H2,25,29)(H2,27,28,30)
Inchi Key
UAEWBZYTKIMYRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)