Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9002

Bide Pharmatech

tert-Butyl ((3-fluoropyridin-2-yl)methyl)carbamate

Synonim(y):

tert-butyl (3-fluoro-2-pyridinyl)methylcarbamate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H15O2N2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9002 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H15FN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-9-8(12)5-4-6-13-9/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,14,15)

Inchi Key

JKLFDXDBLLWDNO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów