Merck
BDPH9BCD90CA
Bide Pharmatech
7-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Synonim(y):
7-chloro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCD90CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(13)11-7(5)12/h1-3H,(H2,10,11,12,13)
Inchi Key
QEXAYZARVWHJJA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)