Merck
BDPH9BCD93EE
Bide Pharmatech
5,6-Difluoro-1H-indazole
Synonim(y):
5,6-difluoro-1H-indazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4N2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCD93EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H4F2N2/c8-5-1-4-3-10-11-7(4)2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Inchi Key
JNGSIOXFVHBGMU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)