Merck
BDPH9BCD94EE
Bide Pharmatech
Ethyl 4-amino-2-(trifluoromethyl)benzoate
Synonim(y):
ethyl 4-amino-2-(trifluoromethyl)benzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O2N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD94EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10F3NO2/c1-2-16-9(15)7-4-3-6(14)5-8(7)10(11,12)13/h3-5H,2,14H2,1H3
Inchi Key
WJUSTBDZBSDNOJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)