Produkt BDPH9BCD96DB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H8O4S2/c1-11-7(8)6-5(3-4-12-6)13(2,9)10/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
ZRXJXXHWOBQCJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
