Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD97C8

Bide Pharmatech

4-Chloro-1-(p-tolyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

Synonim(y):

4-chloro-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H9N4Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.68
MDL number:
Produkt BDPH9BCD97C8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H9ClN4/c1-8-2-4-9(5-3-8)17-12-10(6-16-17)11(13)14-7-15-12/h2-7H,1H3

Inchi Key

JJCDCMDVPYDUEU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów