Merck
BDPH9BCD97E4
Bide Pharmatech
1-(2,5-Dichlorophenyl)ethanol
Synonim(y):
1-(2,5-dichlorophenyl)ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCD97E4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-5,11H,1H3
Inchi Key
RDMKUSDLLGKMCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)