Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD99BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCD99BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-2-1-3-8-9-4-5-10(7)8/h1-5,11H,6H2
Inchi Key
HTTSIZUFZZFCTK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
