Merck
BDPH9BCD99EA
Bide Pharmatech
5-Bromopyridine-2-sulfonyl chloride
Synonim(y):
5-bromo-2-pyridinesulfonyl chloride
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD99EA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H3O2N1Cl1Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.51
MDL number:
Produkt BDPH9BCD99EA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Purity
95%
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H
Inchi Key
CZPJXSLJOVFCOH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)