Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD99EB

Bide Pharmatech

tert-Butyl 3-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 3-fluoro-3-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H18O3N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD99EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H18FNO3/c1-9(2,3)15-8(14)12-5-4-10(11,6-12)7-13/h13H,4-7H2,1-3H3

Inchi Key

HMMKNNFZSSJGNC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Viscous liquid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów