Merck
BDPH9BCD9A67
Bide Pharmatech
(2-(Methoxycarbonyl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Synonim(y):
(2-(methoxycarbonyl)pyrimidin-5-yl)boronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7O4N2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.94
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9A67 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H7BN2O4/c1-13-6(10)5-8-2-4(3-9-5)7(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Inchi Key
QJBIYMZDLMVGCM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)