Merck
BDPH9BCD9BEB
Bide Pharmatech
N-(3-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide
Synonim(y):
N-(3-chlorophenyl)-2-cyanoacetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9BEB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c10-7-2-1-3-8(6-7)12-9(13)4-5-11/h1-3,6H,4H2,(H,12,13)
Inchi Key
JHGKLDZJAHYJIP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)