Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9BF4

Bide Pharmatech

4-Chloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

Synonim(y):

4-chloro-6-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H6N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9BF4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H6ClN3/c1-4-2-5-6(8)9-3-10-7(5)11-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)

Inchi Key

PGQJBJDESGAJSO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów