Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9C3D

Bide Pharmatech

1-Hydroxy-3,3-dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborole-6-carboxylic acid

Synonim(y):

1-hydroxy-3,3-dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborole-6-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H11O4B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9C3D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H11BO4/c1-10(2)7-4-3-6(9(12)13)5-8(7)11(14)15-10/h3-5,14H,1-2H3,(H,12,13)

Inchi Key

OVNSQKHTBNMARQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów