Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9C8E

Bide Pharmatech

1-Chloro-10H-phenothiazine

Synonim(y):

1-chloro-10H-phenothiazine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H8N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.72
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9C8E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H8ClNS/c13-8-4-3-7-11-12(8)14-9-5-1-2-6-10(9)15-11/h1-7,14H

Inchi Key

TUZVTRCMDIUEBE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów