Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9EDB

Bide Pharmatech

4-Amino-8-methoxy-6-methylquinoline-3-carboxylic acid

Synonim(y):

4-amino-8-methoxy-6-methyl-3-quinolinecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H12O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9EDB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H12N2O3/c1-6-3-7-10(13)8(12(15)16)5-14-11(7)9(4-6)17-2/h3-5H,1-2H3,(H2,13,14)(H,15,16)

Inchi Key

OXXYMXFAENVHKK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów