Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9F0B

Bide Pharmatech

Pyridazine-3,6-dicarboxylic acid

Synonim(y):

3,6-pyridazinedicarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H4O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9F0B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-1-2-4(6(11)12)8-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)

Inchi Key

FJPJFQGISLJONZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów