Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD9FFC

Bide Pharmatech

1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde

Synonim(y):

1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H11O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9FFC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H11NO/c1-2-12-7-9(8-13)10-5-3-4-6-11(10)12/h3-8H,2H2,1H3

Inchi Key

RUJYZLQXRALDKN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów