Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA005

Bide Pharmatech

1,4-Bis(benzo[d]oxazol-2-yl)naphthalene

Synonim(y):

2-[4-(1,3-benzoxazol-2-yl)-1-naphthyl]-1,3-benzoxazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C24H14O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.39
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA005 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C24H14N2O2/c1-2-8-16-15(7-1)17(23-25-19-9-3-5-11-21(19)27-23)13-14-18(16)24-26-20-10-4-6-12-22(20)28-24/h1-14H

Inchi Key

WFYSPVCBIJCZPX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: Pale yellow - Yellow green - Green

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów