Merck
BDPH9BCDA03E
Bide Pharmatech
2-(2,2-Dimethylthiomorpholino)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
Synonim(y):
2-(2,2-dimethylthiomorpholino)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H20O2N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.35
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA03E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H20N2O2S/c1-10(2)8-12(4-6-15-10)7-9(14)11-3-5-13/h13H,3-8H2,1-2H3,(H,11,14)
Inchi Key
DDAGYTSVNDZBSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)