Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA0B7

Bide Pharmatech

tert-Butyl 3-(methoxymethyl)piperazine-1-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 3-(methoxymethyl)-1-piperazinecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H22O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA0B7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-6-5-12-9(7-13)8-15-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3

Inchi Key

QBJWNCXOPXVECA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów