Merck
BDPH9BCDA0BF
Bide Pharmatech
Methyl 4-((4-chlorobenzyl)oxy)thiophene-2-carboxylate
Synonim(y):
methyl 4-((4-chlorobenzyl)oxy)thiophene-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H11O3Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.75
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA0BF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H11ClO3S/c1-16-13(15)12-6-11(8-18-12)17-7-9-2-4-10(14)5-3-9/h2-6,8H,7H2,1H3
Inchi Key
BPTONVPHSOATOI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)