Merck
BDPH9BCDA0FF
Bide Pharmatech
N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,4-diamine dihydrochloride
Synonim(y):
N~1~,N~1~-dimethyl-1,4-cyclohexanediamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDA0FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H20N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA0FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H18N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;;/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3;2*1H
Inchi Key
HRZUCSCEEZQGMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)