Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA124

Bide Pharmatech

But-3-en-1-yn-1-ylbenzene

Synonim(y):

but-3-en-1-ynylbenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA124 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H8/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2,4-6,8-9H,1H2

Inchi Key

GDELZQKEFMWYKA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów