Merck
BDPH9BCDA186
Bide Pharmatech
1-(Thiazol-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Synonim(y):
1-(1,3-thiazol-2-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14O2N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA186 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c13-10(14)8-1-4-12(5-2-8)7-9-11-3-6-15-9/h3,6,8H,1-2,4-5,7H2,(H,13,14)
Inchi Key
JLVSCRPAAJIAFR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)