Produkt BDPH9BCDA198 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H11Cl2N3/c14-9-1-5-11(6-2-9)17-13(16)18-12-7-3-10(15)4-8-12/h1-8H,(H3,16,17,18)
Inchi Key
RGEILJBBJKRWMV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.


