Merck
BDPH9BCDA1FF
Bide Pharmatech
4-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
Synonim(y):
4-bromo-1H-benzimidazol-2-ylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA1FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-4-2-1-3-5-6(4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
Inchi Key
YVWBPTWXQVFJIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)