Merck
BDPH9BCDA2A0
Bide Pharmatech
2-(2-(Thiophen-3-yl)phenyl)acetic acid
Synonim(y):
2-(2-(thiophen-3-yl)phenyl)acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H10O2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA2A0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H10O2S/c13-12(14)7-9-3-1-2-4-11(9)10-5-6-15-8-10/h1-6,8H,7H2,(H,13,14)
Inchi Key
OFOGWDJJPKGWFM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)