Merck
BDPH9BCDA2C7
Bide Pharmatech
4-Amino-6-chloronicotinic acid
Synonim(y):
4-amino-6-chloronicotinic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA2C7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-1-4(8)3(2-9-5)6(10)11/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
Inchi Key
OMMNRIZZCGZOIK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)