Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA2DA

Bide Pharmatech

(3-Cyclopropyl-4-fluorophenyl)methanamine

Synonim(y):

(3-cyclopropyl-4-fluorophenyl)methanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDA2DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H12N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA2DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C10H12FN/c11-10-4-1-7(6-12)5-9(10)8-2-3-8/h1,4-5,8H,2-3,6,12H2

Inchi Key

AEBMJKAYVCSCBJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów