Merck
BDPH9BCDA2DC
Bide Pharmatech
5-Methoxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Synonim(y):
5-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA2DC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8N2O3/c1-8-5(11-2)4(3-7-8)6(9)10/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
KSQUPSFMOIOYDF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)