Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA2EE

Bide Pharmatech

4-Ethynyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde

Synonim(y):

4-ethynyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA2EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H10O3/c1-4-8-5-11(14-3)9(7-12)6-10(8)13-2/h1,5-7H,2-3H3

Inchi Key

LCFPHQPYGQHNSY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów