Merck
BDPH9BCDA2FA
Bide Pharmatech
5-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
Synonim(y):
5-bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDA2FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H4O3N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA2FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H4BrNO3/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(11)13-8(12)10-5/h1-3H,(H,10,12)
Inchi Key
YELXVMUMHRDCKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)