Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA3BB

Bide Pharmatech

4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate

Synonim(y):

4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDA3BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H7O1N2F4B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.95
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA3BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H7N2O.BF4/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;2-1(3,4)5/h2-5H,1H3;/q+1;-1

Inchi Key

BYGWNWAFXUPZHI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale reddish yellow - Brown

Melting Point

142-144C

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Danger

pictograms

Corrosion

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów