Merck
BDPH9BCDA3BF
Bide Pharmatech
2-((1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)oxy)-4-(4-((4'-chloro-5,5-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-[1,1'-biphenyl]-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoic acid
Synonim(y):
2-((1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)oxy)-4-(4-((4'-chloro-5,5-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-[1,1'-biphenyl]-2-yl)methyl)piperazin-1-yl)benzoic acid
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDA3BF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C33H35O3N4Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
571.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA3BF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C33H35ClN4O3/c1-33(2)11-9-24(29(19-33)22-3-5-25(34)6-4-22)21-37-13-15-38(16-14-37)26-7-8-28(32(39)40)30(18-26)41-27-17-23-10-12-35-31(23)36-20-27/h3-8,10,12,17-18,20H,9,11,13-16,19,21H2,1-2H3,(H,35,36)(H,39,40)
Inchi Key
DMRMYQUGHOAQFW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)