Merck
BDPH9BCDA3CA
Bide Pharmatech
1,5-Dibromo-2,6-dimethylnaphthalene
Synonim(y):
1,5-dibromo-2,6-dimethylnaphthalene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H10Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA3CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H10Br2/c1-7-3-5-10-9(11(7)13)6-4-8(2)12(10)14/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
CJCKXYUJTNKMQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)