Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA40B

Bide Pharmatech

(5-(Dimethylamino)naphthalen-1-yl)boronic acid

Synonim(y):

(5-(dimethylamino)naphthalen-1-yl)boronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H14O2N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA40B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H14BNO2/c1-14(2)12-8-4-5-9-10(12)6-3-7-11(9)13(15)16/h3-8,15-16H,1-2H3

Inchi Key

SAYNXCVNUHTVEG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów