Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA4A0

Bide Pharmatech

2-(2-(Aminomethyl)phenyl)acetic acid

Synonim(y):

[2-(aminomethyl)phenyl]acetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA4A0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H11NO2/c10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)

Inchi Key

VLOIVYPDUSVCLZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów