Merck
BDPH9BCDA4E7
Bide Pharmatech
Methyl 3,4-bis(benzyloxy)benzoate
Synonim(y):
methyl 3,4-bis(benzyloxy)benzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.4
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA4E7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C22H20O4/c1-24-22(23)19-12-13-20(25-15-17-8-4-2-5-9-17)21(14-19)26-16-18-10-6-3-7-11-18/h2-14H,15-16H2,1H3
Inchi Key
SLYKXRFTRIYUJV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)