Merck
BDPH9BCDA4F2
Bide Pharmatech
Pent-4-yne-1-sulfonamide
Synonim(y):
pent-4-yne-1-sulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H9O2N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA4F2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h1H,3-5H2,(H2,6,7,8)
Inchi Key
KDSNTFJJJGFTHC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)