Merck
BDPH9BCDA596
Bide Pharmatech
1,2-Bis(phenylsulfinyl)ethane palladium(II) acetate
Synonim(y):
(ethanesulfinyl)benzene oxo(phenyl)-λ⁴-sulfanylium acetate palladium
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDA596 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Produkt BDPH9BCDA596 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10OS.C6H5OS.C2H4O2.Pd/c1-2-10(9)8-6-4-3-5-7-8;7-8-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h3-7H,2H2,1H3;1-5H;1H3,(H,3,4);/q;+1;;/p-1
Inchi Key
UZDZSSRIVBOGLV-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)