Merck
BDPH9BCDA5C8
Bide Pharmatech
1-Chloro-2-(chloromethyl)-4-iodobenzene
Synonim(y):
1-chloro-2-(chloromethyl)-4-iodobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5Cl2I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.93
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA5C8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5Cl2I/c8-4-5-3-6(10)1-2-7(5)9/h1-3H,4H2
Inchi Key
FTEZTINTXWCTDQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)