Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDA686

Bide Pharmatech

2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid

Synonim(y):

2-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDA686 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H7O3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA686 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C9H7F3O3/c1-15-6-4-2-3-5(9(10,11)12)7(6)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)

Inchi Key

IOJYMQXQDCJQBF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów